Print…
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
OR312435-100MG OR312435-1G OR312435-250MG
APOSOR312435-100MGEA 95.7 EUR
APOSOR312435-100MG APOSOR312435-1G APOSOR312435-250MG
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 198.262 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27987307
Número CAS: 1638767-25-5