Print…
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate, tert-butyl N-[3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
OR312434-100MG OR312434-1G OR312434-250MG
APOSOR312434-100MGEA 161 EUR
APOSOR312434-100MG APOSOR312434-1G APOSOR312434-250MG
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso Molecular: 213.273 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27987007
Número CAS: 1638765-26-0