3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR312393-1G
OR312393-250MG
APOSOR312393-1GEA
2410
EUR
APOSOR312393-1G
APOSOR312393-250MG
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Fórmula:
C₁₁H₁₃N Peso Molecular: 159.228 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD27996107 Número CAS: 1823935-84-7 |