Print…
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312336-1G OR312336-250MG
APOSOR312336-1GEA 967 EUR
APOSOR312336-1G APOSOR312336-250MG
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14581202
Número CAS: 1251011-05-8