Print…
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312131-1G OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA 1640 EUR
APOSOR312131-1G APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.152 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27664953
Número CAS: 1370705-39-7