Print…
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzyl-3-methylbenzene
OR311219-1G OR311219-250MG
APOSOR311219-1GEA 468 EUR
APOSOR311219-1G APOSOR311219-250MG
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
1-benzyl-3-methylbenzene
Fórmula: C₁₄H₁₄
Ponto de ebulição: 276 °C (760 mm Hg)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09970508
Número CAS: 620-47-3