Print…
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR311192-1G OR311192-250MG
APOSOR311192-1GEA 416 EUR
APOSOR311192-1G APOSOR311192-250MG
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03196280
Número CAS: 77255-26-6