Print…
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR311141-1G OR311141-500MG
APOSOR311141-1GEA 671 EUR
APOSOR311141-1G APOSOR311141-500MG
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777004
Número CAS: 149648-52-2