Print…
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR311087-1G OR311087-5G
APOSOR311087-1GEA 0 EUR
APOSOR311087-1G APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080531
Número CAS: 21442-01-3