Print…
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310982-1G OR310982-5G
APOSOR310982-1GEA 0 EUR
APOSOR310982-1G APOSOR310982-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909078
Número CAS: 213596-33-9