Print…
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310973-1G OR310973-25G OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA 0 EUR
APOSOR310973-1G APOSOR310973-25G APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18733870
Número CAS: 870004-04-9