Print…
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310968-1G OR310968-500MG
APOSOR310968-1GEA 0 EUR
APOSOR310968-1G APOSOR310968-500MG
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₅NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443937
Número CAS: 58349-17-0