Print…
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310964-1G OR310964-500MG OR310964-250MG
APOSOR310964-1GEA 132 EUR
APOSOR310964-1G APOSOR310964-500MG APOSOR310964-250MG
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027929
Número CAS: 1074-15-3