Print…
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310963-1G OR310963-500MG
APOSOR310963-1GEA 1070 EUR
APOSOR310963-1G APOSOR310963-500MG
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26405694
Número CAS: 90905-54-7