Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR310936-1G
OR310936-500MG
APOSOR310936-1GEA
0
EUR
APOSOR310936-1G
APOSOR310936-500MG
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Fórmula:
C₉H₉BrO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16660005 Número CAS: 55289-15-1 |