Print…
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310928-1G OR310928-500MG
APOSOR310928-1GEA 894 EUR
APOSOR310928-1G APOSOR310928-500MG
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Fórmula: C₁₇H₁₉IO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20486951
Número CAS: 865305-64-2