Print…
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310891-250MG OR310891-100MG
APOSOR310891-250MGEA 606 EUR
APOSOR310891-250MG APOSOR310891-100MG
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Fórmula: C₆H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16659995
Número CAS: 87133-52-6