Print…
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310872-1G OR310872-5G
APOSOR310872-1GEA 0 EUR
APOSOR310872-1G APOSOR310872-5G
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Fórmula: C₁₁H₁₄BIO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD26394871
Número CAS: 5572-94-1