Print…
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310870-1G OR310870-5G
APOSOR310870-1GEA 27.7 EUR
APOSOR310870-1G APOSOR310870-5G
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28101508
Número CAS: 223799-24-4