Print…
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310868-1G OR310868-5G
APOSOR310868-1GEA 0 EUR
APOSOR310868-1G APOSOR310868-5G
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27965639
Número CAS: 91994-11-5