Print…
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 497 EUR
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Fórmula: C₁₃H₂₄O₂
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00995144
Número CAS: 74603-16-0