Print…
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310510-1G OR310510-250MG OR310510-500MG
APOSOR310510-1GEA 771 EUR
APOSOR310510-1G APOSOR310510-250MG APOSOR310510-500MG
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27957330
Número CAS: 1565845-72-8