Print…
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31051-1G OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA 426 EUR
APOSOR31051-1G APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21605255
Número CAS: 1805025-96-0