Print…
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310479-5G OR310479-1G
APOSOR310479-5GEA 0 EUR
APOSOR310479-5G APOSOR310479-1G
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene
Fórmula: C₁₄H₂₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20109150
Número CAS: 82001-49-8