Print…
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 532 EUR
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27957311
Número CAS: 404009-18-3