Print…
Phenyl N-hydroxycarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310437-1G OR310437-5G OR310437-10G
APOSOR310437-1GEA 180 EUR
APOSOR310437-1G APOSOR310437-5G APOSOR310437-10G
Phenyl N-hydroxycarbamate
Phenyl N-hydroxycarbamate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18968936
Número CAS: 38064-07-2