Print…
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-iodo-2-methylbenzyl alcohol
OR310415-1G OR310415-5G OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA 91.5 EUR
APOSOR310415-1G APOSOR310415-5G APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Fórmula: C₈H₉IO
Peso Molecular: 248.061 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397813
Número CAS: 76350-89-5