Print…
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-isopropylbenzene
OR31041-10G OR31041-1G OR31041-5G
APOSOR31041-10GEA 190 EUR
APOSOR31041-10G APOSOR31041-1G APOSOR31041-5G
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Fórmula: C₁₁H₁₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839988
Número CAS: 23152-99-0