Print…
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310335-1G OR310335-500MG
APOSOR310335-1GEA 1070 EUR
APOSOR310335-1G APOSOR310335-500MG
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798440
Número CAS: 123484-90-2