5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310333-1G
OR310333-500MG
APOSOR310333-1GEA
0
EUR
APOSOR310333-1G
APOSOR310333-500MG
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula:
C₁₄H₁₁BrN₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD26523310 Número CAS: 875639-78-4 |