Print…
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
OR310328-1G OR310328-500MG
APOSOR310328-1GEA 336 EUR
APOSOR310328-1G APOSOR310328-500MG
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20784227
Número CAS: 1063733-41-4