Print…
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310327-1G OR310327-500MG
APOSOR310327-1GEA 671 EUR
APOSOR310327-1G APOSOR310327-500MG
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26523308
Número CAS: 861588-35-4