Print…
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-6-methyl-1-benzothiophene, 6-Methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₂S
Ponto de Fusão: 243…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07377056
Número CAS: 1467-86-3