Print…
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31027-1G OR31027-250MG OR31027-5G
APOSOR31027-1GEA 632 EUR
APOSOR31027-1G APOSOR31027-250MG APOSOR31027-5G
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391606
Número CAS: 1261816-56-1