Print…
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310251-1G OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 EUR
APOSOR310251-1G APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Fórmula: C₁₁H₉Br
Ponto de Fusão: 31…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000779
Número CAS: 20601-22-3