Print…
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31018-1G OR31018-250MG OR31018-5G
APOSOR31018-1GEA 132 EUR
APOSOR31018-1G APOSOR31018-250MG APOSOR31018-5G
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₆H₇ClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21790275
Número CAS: 213334-25-9