Print…
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31014-1G OR31014-250MG
APOSOR31014-1GEA 1150 EUR
APOSOR31014-1G APOSOR31014-250MG
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂O₃·ClH
Peso Molecular: 284.739 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22372630
Número CAS: 1204346-31-5