Print…
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310139-1G OR310139-250MG
APOSOR310139-1GEA 0 EUR
APOSOR310139-1G APOSOR310139-250MG
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842452
Número CAS: 137129-98-7