Print…
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31012-1G OR31012-250MG
APOSOR31012-1GEA 111 EUR
APOSOR31012-1G APOSOR31012-250MG
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546144
Número CAS: 53434-14-3