Print…
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31011-1G OR31011-250MG
APOSOR31011-1GEA 812 EUR
APOSOR31011-1G APOSOR31011-250MG
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03005353
Número CAS: 38470-54-1