Print…
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310077-1G OR310077-500MG
APOSOR310077-1GEA 480 EUR
APOSOR310077-1G APOSOR310077-500MG
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fórmula: C₈H₉N₃O
Ponto de Fusão: 222…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20691260
Número CAS: 54732-89-7