Print…
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31007-1G OR31007-250MG
APOSOR31007-1GEA 27.7 EUR
APOSOR31007-1G APOSOR31007-250MG
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Fórmula: C₈H₈BrNS·HI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812087
Número CAS: 848564-76-1