Print…
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR31006-1G OR31006-250MG
APOSOR31006-1GEA 543 EUR
APOSOR31006-1G APOSOR31006-250MG
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈Cl₂O₂
Peso Molecular: 267.107 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11557797
Número CAS: 1092294-42-2