Print…
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 538 EUR
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Fórmula: C₉H₁₁BrO₂
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21605749
Número CAS: 57295-33-7