Print…
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310052-1G OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA 242 EUR
APOSOR310052-1G APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.177 g/mol
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18338357
Número CAS: 211374-82-2