Print…
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310002-1G OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA 336 EUR
APOSOR310002-1G APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₂₄N₄O₂
Peso Molecular: 292.377 g/mol
Ponto de Fusão: 142…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13184780
Número CAS: 781649-86-3