Print…
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 0 EUR
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111603
Número CAS: 175671-43-9