Print…
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309395-1G OR309395-250MG
APOSOR309395-1GEA 0 EUR
APOSOR309395-1G APOSOR309395-250MG
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12675147
Número CAS: 1204812-19-0