Print…
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309392-1G OR309392-250MG
APOSOR309392-1GEA 496 EUR
APOSOR309392-1G APOSOR309392-250MG
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 202.209 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870787
Número CAS: 869299-42-3