Print…
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309340-1G OR309340-250MG
APOSOR309340-1GEA 364 EUR
APOSOR309340-1G APOSOR309340-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Ponto de Fusão: >280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16987424
Número CAS: 1065092-81-0